Learn More
Grant Instruments™ Giebeldeckel aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Sub Aqua Pro Reihe
- Dreieckige Form, Edelstahl mit Kunststoffgriff
- Wählen Sie aus den folgenden Größen:
- 5 l (LU6)
- 12 l (LU14)
- 18 oder 26 l (LU28)
- 34 l (LU36)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SAP18, ST12, ST26 |
| Material | Rostfreier Stahl |