Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UN30, 15 mm
Artikelnummer. 17570076 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
UN30 Ofen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17570076
Marke: Memmert™ UN30B02070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UN30 Ofen
Typ Auffangschale
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) Rand: 15 mm