Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SN450plus, 15 mm
Alle ansehen Memmert ProdukteBeschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sterilisator SN450plus |
| Produkttyp | Auffangschale |
| Höhe (metrisch) Tablett | Rand: 15 mm |
| Material | Edelstahl |