Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SN160plus, 15 mm
Artikelnummer. 17598515 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SN160plus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17598515
Marke: Memmert™ SN160plusB02073
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator SN160plus
Produkttyp Auffangschale
Höhe (metrisch) Tablett Rand: 15 mm
Material Edelstahl