Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SF75plus, 15 mm
Artikelnummer. 17508425 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SF75plus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17508425
Marke: Memmert™ SF75plusB02072
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator SF75plus
Produkttyp Auffangschale
Höhe (metrisch) Tablett Rand: 15 mm
Material Edelstahl