Learn More
Bochem™ Pinzette mit feiner Spitze, aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
130 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Führungspin
- Scharfe Spitze
- Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Spitz |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Enthält | Führungsstift |
| Typ | Pinzette |