Learn More
RETSCH Sieben Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm
Marke:  RETSCH 60.322.000090
195.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10515082
  • 206.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Je 1
Analysesieb
25mm
Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
200mm
90 μm
ISO 3310 und ASTM E 11