Learn More
RETSCH Sieben Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm
Marke: RETSCH 60.322.000630
199.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Je 1 | |
Analysesieb | |
25mm |
Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
200mm | |
630 μm | |
ISO 3310 und ASTM E 11 |