Learn More
Cole-Parmer™ EDELSTHAL MESH SIEB 90MM 213μM 213μM
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Porengröße | 213 μm |
| Menge | 5Pack |
| Dicke (metrisch) | 178 μm |
| Typ | Bildschirmscheibe |
| Abmessungen (L x B) | 30 x 30cm |