Learn More
Wheaton™ Edelstahlabschirmung
Artikelnummer. 12411591 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
:
Im Lieferumfang enthalten:1 l-Trichter mit Schraubring, Glasstützfuß, Filterhalter und einem Silikonstopfen Nr. 8
Artikelnummer. 12411591
Marke: Wheaton™ 419471
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Edelstahlsieb ist ein Ersatzteil, eine Edelstahlhalterung, für die Wheaton™ 90 mm-Filtrationseinheit.
  • Ersatzteil für 90 mm-Filtrationseinheit
  • Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Wheaton™ 90 mm-Filtrationseinheit
Material Edelstahl
Enthält 1 l-Trichter mit Schraubring, Glasstützsockel, Filterhalter, Silikonstopfen Nr. 8
Menge Je 1