Learn More
Buerkle™ Edelstahl-Kratzer
Artikelnummer. 11911571 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11911571
Marke: Buerkle™ 53470010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Kratzer wurde speziell für die Probenahme von kohäsiven, verklumpten und nicht frei fließenden Substanzen entwickelt.
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404)
  • Elektropoliert
  • Gesamtlänge 1000 mm|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kratzer
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Probenahme aus kohäsiven, undurchlässigen und nicht frei fließenden Substanzen
Länge (metrisch) 1000 mm