Learn More
Buerkle™ Schaber aus Edelstahl
Artikelnummer. 17514306 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
270 mm
Breite (metrisch):
75 mm
100 mm
Abmessungen (L x B):
230 x 75 mm
270 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Abmessungen (L x B) unitSize
17514306 230 mm 75 mm 230 x 75 mm 1 Stück
17524306 270 mm 100 mm 270 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17514306 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53860030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser hochwertige Schaber eignet sich für das Schaben, Reinigen, Nivellieren und Entfernen stark haftender Substanzen oder ausgetrockneter Medien.
  • Hochwertiger Edelstahl V4A (1.4404) für ideale chemische Beständigkeit
  • Besonders robuste Ausführung garantiert lange Lebensdauer
  • Sterilisierbar, autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B) 230 x 75 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,1 in.
Länge (metrisch) 230 mm
Material Edelstahl
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 75 mm