Learn More
Sampling Systems™ Schaber aus Edelstahl
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
232 mm
275 mm
Breite (metrisch):
75 mm
100 mm
Material:
Edelstahl
Edelstahl (316L)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nutfrei
- Konstruktion aus Edelstahl
- Mattierte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schaber |
| Länge (metrisch) | 275 mm |
| Material | Edelstahl |
| Breite (metrisch) | 100 mm |