Learn More
Rogo Sampaic™ Metzenbaumschere aus Edelstahl
Artikelnummer. 11796135
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
115 mm
120 mm
140 mm
Spitzenform:
Rund/rund
Spitz/rund
Spitz/spitz
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Blende
Metzenbaum
Noyes Mikro
Sektion
anatomisch
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzenform Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
11796135 120 mm Rund/rund Sektion 10 Stück
11738531 140 mm Rund/rund anatomisch 10 Stück
11768531 110 mm Spitz/spitz Blende 10 Stück
11786135 140 mm Rund/rund Metzenbaum 10 Stück
11748531 140 mm Spitz/rund anatomisch 10 Stück
11706145 115 mm Spitz/spitz Noyes Mikro 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11796135 Lieferant Rogo Sampaic™ Lieferanten-Nr. FMN009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.75 CHF
    25.39 CHF / 10 Stück
    Sparen 4.36 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend für verschiedenste Schneidanwendungen im Labor geeignet. Rogo Sampaic™ Edelstahlscheren bestechen durch ihre schöne mattglänzende Optik.
  • Chirurgischer rostfreier Stahl
  • Lieferbar in einer Vielzahl von Stilen – Metzenbaum, Präparieren, Iris, anatomisch
Spezifikation
Produkttyp Schere aus Edelstahl
Länge (metrisch) 120 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sektion
Spitzenform Rund/rund