Learn More
S Murray™ Edelstahlskalpell
Artikelnummer. 12992545
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sägeblatt Packungsgröße
12992545 45 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12992545 Lieferant S Murray™ Lieferanten-Nr. D021/G3
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Use these scalpels to cut through cartilage. S Murray™ Stainless Steel Scalpels feature stainless steel construction and a fixed blade and handle.
  • Available in 35, 45 and 50mm lengths
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Länge (metrisch) Sägeblatt 45 mm
Griffmaterial Edelstahl