Learn More
Bel-Art™ Spoon, lab, stainless steel with teflon coated Spo
Artikelnummer. 15530122 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15530122
Marke: Bel-Art™ H367110000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enden mit braunem Fluo-Kem™ PTFE-FEP beschichtet.
  • Die Beschichtung sorgt für eine korrosionsbeständige Antihaftoberfläche
  • Die Stange ist an einem Ende abgeflacht und dient am anderen Ende als Spachtel mit Löffel
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Produkttyp Löffel- und Spatelprobenehmer
Ausführung Brauner Fluo-Kem PTFE FEP
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 22,9 cm