Learn More
Buerkle™ Sicherheitsbehälter aus Edelstahl
Artikelnummer. 15941602 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
25 L
50 l
Verschlusstyp:
Lasche, Druckbegrenzungsventil
Schraubverschluss, Druckbegrenzungsventil
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Lagerung
Lagerung und Transfer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15941602
Marke: Buerkle™ 26016010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
  • Sicherheitsbehälter zur Lagerung aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) mit einer Seitendicke von 0,8 mm
  • Der Schutz vor Explosionen durch Flammschutz und Überdruck-Ventil, Dichtungen aus PTFE, die Behälter haben eine hohe chemische Beständigkeit
  • Die Druckwaage erfolgt ab ca. 0,3 bar
  • Die konstante Belüftung kann über einen Kunststoffhebel auf dem Schraubverschluss eingestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitsbehälter
Verschlusstyp Lasche, Druckbegrenzungsventil
Kapazität (metrisch) 10 l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transfer
Material Edelstahl
Enthält Mit Lasche, Druckbegrenzungsventil und Füllstandsanzeige
Höhe (metrisch) 330 mm
Außendurchmesser (metrisch) 260 mm