Learn More
Fisherbrand™ Runder Tauchkorb aus Edelstahl
Artikelnummer. 12629355 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
:
Für Ultraschallbad S 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12629355 Für Ultraschallbad S 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12629355
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Er erleichtert die vollständige Immersion in S 50 R Ultraschallreinigungsbäder. Die runden Eintauchkörbe aus Edelstahl mit Griffen von Fisherbrand™ sind funktional und modern gestaltet.
  • Netzboden
  • Ein Griff an jedem Ende
  • Kunststoffbeschichtete Griffe
Spezifikation
Typ Korb
Tiefe (metrisch) 575 mm
Durchmesser (metrisch) 220 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschalleinheit, Elmasonic S 50 R
Höhe (metrisch) 70 mm