Learn More
Robin™ Edelstahl-Stangen, Grundgestell
Artikelnummer. 11530106
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Abmessungen (L x B x H):
115 x 115 x 113mm
345 x 230 x 115mm
345 x 230 x 115 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Milliliter
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B x H) unitSize
11530106 Blau 345 x 230 x 115 mm 15 Milliliter
11979627 Grün 115 x 115 x 113mm 6 Stück
11909647 Blau 345 x 230 x 115 mm 1 Stück
11919647 Grün 345 x 230 x 115mm 1 Stück
11929667 Gelb 345 x 230 x 115mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11530106 Lieferant Robin™ Lieferanten-Nr. C37275
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NF V 08-002 konform und ISO 7218
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Petri-Box mit 90 mm Durchmesser
Anzahl Probengestelle 6
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Abmessungen (L x B) 345 x 230 mm
Abmessungen (L x B x H) 345 x 230 x 115 mm
Produkttyp Gestell
Höhe (metrisch) 115 mm
Breite (metrisch) 230 mm