Learn More
Bochem™ Stangen aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10685991
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1.500 mm
Länge (metrisch) Stab:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1.500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10685991
Marke: Bochem™ 5120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Edelstahlstangen gewährleisten hohe Festigkeit bei Ihren Laborarbeiten.
  • Edelstahl
  • Robust
Spezifikation
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 500 mm
Länge (metrisch) Stab 500 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 12 mm
Produkttyp Edelstahlstab
Gewindegröße Ohne Gewinde
Beschreibung
  • Konstruktion aus Edelstahl 18/10
  • Stab für Standfüße
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Stativfuß
Menge Je 1