Learn More
OHAUS™ Edelstahlstange
Artikelnummer. 15772339 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
50 mm
150 mm
300 mm
460 mm
610 mm
910 mm
1220 mm
1520 mm
1830 mm
2440 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15772339
Marke: OHAUS™ 30392293
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Edelstahlstab bietet sicheren Halt bei Verwendung mit einem OHAUS™ Laborrahmen.
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Zuverlässige Verbindungsstücke sichern Stäbe und Klammern, die Ihren Anforderungen entsprechen, sowie fünf einzigartige Halter in verschiedenen Größen und Materialien bieten Platz für verschiedene Stäbe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Laborrahmenstange
Material Edelstahl
Beschreibung Klammer, Stange, Stahl 4 cm, CLR-RODS004
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (metrisch) 40 mm