Learn More
Schneider Gerd™ Spatellöffel, Edelstahl, abgewinkelter Löffel
Dieser Spatel eignet sich für verschiedenste allgemeine Laboranwendungen. Schneider Gerd™ Abgewinkelte Löffelspatel aus Edelstahl eignen sich optimal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Verbindungen.
16.00 CHF - 36.00 CHF
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Löffelspatel
Klingenmaterial Stahl
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10316644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Schneider Gerd™
212
150 mm
16.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10001414
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Schneider Gerd™
214
210 mm
21.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10735735
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Schneider Gerd™
215
250 mm
36.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Löffel zum Aufnehmen und Transportieren trockener Substanzen oder Flüssigkeiten
  • Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
  • Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
  • Zwei Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
  • Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Löffelspatel
Stahl