Learn More
Schneider Gerd™ Spatellöffel, Edelstahl, abgewinkelter Löffel
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
210 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Löffel zum Aufnehmen und Transportieren trockener Substanzen oder Flüssigkeiten
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
- Zwei Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Löffelspatel |
| Klingenmaterial | Stahl |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 250 mm |