Learn More
Schneider Gerd™ Spatellöffel, Edelstahl, abgewinkelter Löffel
Artikelnummer. 10001414
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
210 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10001414
Marke: Schneider Gerd™ 214
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Spatel eignet sich für verschiedenste allgemeine Laboranwendungen. Schneider Gerd™ Abgewinkelte Löffelspatel aus Edelstahl eignen sich optimal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Verbindungen.
  • Löffel zum Aufnehmen und Transportieren trockener Substanzen oder Flüssigkeiten
  • Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
  • Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
  • Zwei Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
  • Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Löffelspatel
Klingenmaterial Stahl
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 210 mm