Learn More
Grant Instruments™ Ersatzstellboden aus Edelstahl
Erforderlich, wenn Flachbodenflaschen direkt auf den Wannenboden gestellt werden sollen. Grant Instruments™ Edelstahl-Ersatz-Basisschalen fördern die thermische Konvektion im Bad.
102.13 CHF - 121.90 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11426417
|
Grant Instruments™
SBT14 |
DMU12 und SAP12 |
102.13 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11456417
|
Grant Instruments™
SBT28 |
DMU19, SAP18/26 |
110.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11406417
|
Grant Instruments™
SBT6 |
DMU5, SAP2/5, JBN5 |
110.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11466417
|
Grant Instruments™
SBT36 |
SAP34 |
110.24 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15315832
|
Grant Instruments™
SBT12 |
LSB12 |
121.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15345832
|
Grant Instruments™
SBT26 |
OLS26/LSB18 |
120.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11416417
|
Grant Instruments™
SBT2 |
SAP2 |
102.13 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Erforderlich, wenn Flachbodenflaschen direkt auf den Wannenboden gestellt werden sollen.Grant Instruments™ Ersatz-Basistabletts aus Edelstahl fördern die thermische Konvektion im Bad.
- Für die Verwendung mit Wasserbädern ohne Umwälzung der Serie SBB Aqua Plus und LSB Aqua Pro
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen.