Learn More
Memmert™ Verstärktes Gitter aus Edelstahl
Diese Gitter eignen sich für Memmert Öfen.Memmert™ verstärkte Gitter haben eine Tragfähigkeit bis 60 kg.
Marke: Memmert™ E29766
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Verstärktes Gitter aus Edelstahl
- Max. Beladung 60 kg
- Ab Größe 450 mit Führungsschienen und Befestigungsschrauben und nur in Verbindung mit Option K1
Spezifikation
Modell 260 | |
Edelstahl | |
260 |
Verstärktes Gitter | |
60 kg |