Learn More
Endecotts™ Auffangschalen aus Edelstahl
Artikelnummer. 12825691
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
200 mm
230 mm
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
12825691 450 mm 1 Stück
11537524 200 mm 1 Stück
10492065 230 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12825691 Lieferant Endecotts™ Lieferanten-Nr. 450S_STREC
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Auffangschalen eignen sich für Mikrotiterplattensiebe. Endecotts™ Auffangschalen aus Edelstahl werden häufig zusammen mit Prüfsieben für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen eingesetzt.
Empfänger mit voller Höhe zur Verwendung mit Testsieben. Endecotts™ Edelstahl-Empfänger finden breite Anwendung mit Testsieben für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Zur Verwendung mit Edelstahl-Testsieben mit Drahtgeflecht
Spezifikation
Produkttyp Unterboden für Screening
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 450 mm
Verpackungsmenge Je 1