Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensieb aus Edelstahl mit Weichlotnaht, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Artikelnummer. 11784399
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
315 μm
3.35 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11784399
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.050.222070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Edelstahl-Prüfsiebe mit Weichlotnaht, Innenhöhe von 50 mm und Durchmesser von 200 mm.
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 50 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • Weichlotnaht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 170°C
Spezifikation
Menge 1Each
Porengröße 4 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konformität 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1. Hauptsortiment entspricht ISO 565 (Maschenöffnungen)
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Mesh Material Edelstahl