Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensieb aus Edelstahl mit Weichlotnaht, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Edelstahl-Prüfsiebe mit Weichlotnaht, Innenhöhe von 50 mm und Durchmesser von 200 mm.
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.050.222-041
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 50 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Analysensiebe aus Edelstahl
- Weichlotnaht
- Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
- Temperaturbeständig bis 170 °C
Spezifikation
Edelstahl | |
Je 1 | |
Analysensiebe | |
Edelstahl |
200mm | |
315 μm | |
Entspricht 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 | |
50 mm |