Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensieb aus Edelstahl mit Weichlotnaht, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
315 μm
3.35 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 50 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Analysensiebe aus Edelstahl
- Weichlotnaht
- Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
- Temperaturbeständig bis 170°C
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1Each |
| Porengröße | 4.5 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Mesh Material | Edelstahl |