Learn More
Julabo™ Pt100 Externfühler aus Edelstahl/PTFE
Artikelnummer. 10748708
Click to view available options
Größe:
200 x 6 mm
300 x 6 mm
900 x 6 mm
1200 x 6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10748708
Marke: Julabo™ 8981015
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Beschreibung Externer PT100 Fühler:
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat
Material PTFE-beschichteter Edelstahl
Größe 300 x 6 mm
Durchmesser (metrisch) 300 x 6 mm