Learn More
Schneider Gerd™ Apothekerspatel aus Edelstahl
Diese Spatel eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Schneider Gerd™ Apothekerspatel aus Edelstahl eignen sich optimal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Verbindungen.
25.20 CHF - 28.35 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Produkttyp | Spatel |
Klingenmaterial | Edelstahl |
Griffmaterial | Holz |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10103004
|
Schneider Gerd™
610 |
185 mm |
25.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10473464
|
Schneider Gerd™
611 |
210 mm |
27.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10255004
|
Schneider Gerd™
613 |
260 mm |
28.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Je 1 | |
Edelstahl | |
Edelstahl |
Spatel | |
Holz | |
Holz |