Learn More
Sampling Systems™ PharmaBottles™ aus Edelstahl
Artikelnummer. 15839721 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
Durchmesser (metrisch):
83 mm
102 mm
Höhe (metrisch):
154 mm
178 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15839721 1.000 ml 102 mm 178 mm 1 Stück
15849721 500 ml 83 mm 154 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15839721 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. A8461000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ PharmaBottles™ aus Edelstahl sind ideal für die Verwendung mit Pulvern und Flüssigkeiten.
  • Mehrzweckbehälter
  • 316 l Edelstahlgehäuse und Deckel
  • Robuste Bauweise
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Alle Schweißnähte geschliffen und poliert
  • Komplett mit aufschraubbarem Deckel
  • Silikondichtung (FDA-konform) im Deckel
Spezifikation
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Verschlusstyp Gewindekappe
Durchmesser (metrisch) 102 mm
Höhe (metrisch) 178 mm