Learn More
TFA Dostmann™ THERMOMETER 0/300°C
Ein Thermometer aus einer robusten Stahlkonstruktion mit Bimetallspule für genaue Temperaturmessungen der aktuellen Temperatur in Ihrem Ofen.
Marke: TFA Dostmann™ 14.1006
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Edelstahl-Rahmen
- Temperaturbereich 0 ° bis 300 °C
- Tischständer im Lieferumfang enthalten
- Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
Tischständer | |
Edelstahl | |
0° bis 300 °C |