Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl, offener PharmaScoop™
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
750 mL
1.000 ml
1500 mL
2 l
4 l
Länge (metrisch):
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
390 mm
410 mm
Breite (metrisch):
100 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
190 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sehr hochwertige Schaufeln
- Strapazierfähige Bauweise
- Aus Edelstahl 316L hergestellt
- Nutfrei
- Mattierte Oberfläche
- Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
- GMP-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Produkttyp | Allzweck-Schaufel |
| Ausführung | Hochglanzpoliert |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Länge (metrisch) | 280 mm |