Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl, offener PharmaScoop™
Artikelnummer. 15869631 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
750 mL
1.000 ml
1500 mL
2 l
4 l
Länge (metrisch):
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
390 mm
410 mm
Breite (metrisch):
100 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
190 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15869631
Marke: Sampling Systems™ A3361500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfach zu reinigen aufgrund der fugenfreien Konstruktion. Die Sampling Systems™ PharmaScoop™ offene Schaufel ist breiter als die generischen PharmaScoop™ Schaufeln.
  • Sehr hochwertige Schaufeln
  • Strapazierfähige Bauweise
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • Nutfrei
  • Mattierte Oberfläche
  • Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • GMP-konform
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Produkttyp Allzweck-Schaufel
Ausführung Hochglanzpoliert
Breite (metrisch) 140 mm
Material Edelstahl (316L)
Länge (metrisch) 390 mm