Learn More
Sartorius™ Referenzliniengewicht aus Edelstahl, OIML-Klasse F2
Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse F2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Marke: Sartorius™ YCW654-00
747.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Spezifikation
Edelstahl | |
Holz | |
5 kg |
So finden Sie Ihr richtiges Prüfgewicht
DateigrößeVersion: 284.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Referenzliniengewicht aus Edelstahl, OIML-Klasse F2 > Holz; Masse:5 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur