Learn More
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 10591541 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10591541
Marke: Sartorius™ YCW514800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibriergewichte aus hochpoliertem Stahl, von 100 g bis 10 kg
Gemäß OIML Klasse E2, F1 und F2-Spezifikation, einschließlich DKD-Zertifikat (Deutscher Kalibrierdienst, akkreditiert durch PTB) (UKAS-äquivalent).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 100 g