Learn More
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Kalibriergewichte aus hochpoliertem Stahl, von 100 g bis 10 kg
Marke: Sartorius™ YCW5548-00
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Alle Gewichte inkl. DKD KalibrierscheinEdelstahl, zylindrische Bauform
Bis 1kg in Kunststoffdose, ab 2kg im Holzetui
Typ: 500 g
Toleranz: 7,5mg
Spezifikation
Kunststoff | |
500 g |