Learn More
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Kalibriergewichte aus hochpoliertem Stahl, von 100 g bis 10 kg
Marke:  Sartorius™ YCW7148-00
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10215701
  • 970.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gemäß OIML Klasse E2, F1 und F2-Spezifikation, einschließlich DKD-Zertifikat (Deutscher Kalibrierdienst, akkreditiert durch PTB) (UKAS-äquivalent).
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
10 kg