Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 11387450 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Gehäusematerial:
Holz
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11387450
Marca: Sartorius™ YCW41300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Referenzliniengewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
  • Ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material Edelstahl
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 10 g
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato