Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse E2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 10052211 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg geliefert
10 mg
20 mg
50 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10052211
Marke: Sartorius™ YCW41200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse E2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gehäusematerial Holz
Masse 10 g