Learn More
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse E2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Kalibriergewichte aus hochpoliertem Stahl, von 1 g bis 2 kg
Marke:  Sartorius™ YCW4528-00
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10298080
  • 115.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für alle Gewichte ist ein DKD Zertifkiat erhältlich.
Edelstahl, zylindrische Bauform
Bis 1kg in Kunststoffdose, ab 2kg im Holzetui
Typ: 50 g
Toleranz: 0,1mg
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
50 g