Learn More
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse E2, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
20 g
50 g
100 g
200 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus speziellem Edelstahl
- Dichte: 7,950 kg/m3
- Toleranzen entsprechen OIML R111-1
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zylindrisches Gewicht |
| Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierzertifikat |
| Klassifikation | OIML Klasse E2 |
| Material | Spezial-Edelstahl |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Dichte | 7,950 kg/m3 |
| Masse | 100 g |