Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewichtesätze aus Edelstahl, OIML Klasse E1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat Artikelnummer.: 10295741
Verfügbar ab: 02-12-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sartorius™ Reference Line Gewichtesätze aus Edelstahl, OIML Klasse E1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 10295741 Alle ansehen Sartorius Produkte
1 g bis 10 kg, 1 Stück
Click to view available options
Masse:
1 g bis 10 kg
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
1 mg bis 100 g
1 mg bis 1 kg
1 mg bis 200 g
1 mg bis 5 g
1 mg bis 5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10295741
Marke: Sartorius™ YCS3171100
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Gehäusematerial Holz
Masse 1 g bis 10 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Reference Line Gewichtesätze aus Edelstahl, OIML Klasse E1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat >