Learn More
Aalborg™ MASSENFLUSSREGLER N2 0-5 L/MIN
Click to view available options
Typ:
Massendurchflussmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Massendurchflussmesser |
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Zertifizierung/Konformität | NIST-Kalibrierungszertifikat |
| Flussratenbereich | 0 bis 5 LPM |
| Kennwerte der Stromversorgung | Max. 12 V bis 200 mA |
| Präzision | ± 1,5 % |
| Umfang | Endwert |
| Temperatur (metrisch) | 5°bis 50 °C |