Learn More
Sampling Systems™ Mehrstufen-Probenehmer mit Schlitz aus Edelstahl
Artikelnummer. 15879221 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
600 mm
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Kapazität (metrisch):
45 mL
110 mL
190 ml
300 ml
370 mL
750 mL
1.000 ml
1300 mL
Durchmesser (metrisch):
25 mm
40 mm
Enthält:
3 Schlitze
3 Steckplätze, 1 Flasche, 1 Adapter
4 Schlitze
4 Steckplätze, 1 Flasche, 1 Adapter
5 Schlitze
5 Steckplätze, 1 Flasche, 1 Adapter
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Enthält unitSize
15879221 1000 mm 750 mL 40 mm 3 Schlitze 1 Stück
15252760 300 mm 45 mL 25 mm 3 Schlitze 1 Stück
15809221 600 mm 110 mL 25 mm 3 Schlitze 1 Stück
15819221 600 mm 190 ml 25 mm 4 Steckplätze, 1 Flasche, 1 Adapter 1 Stück
15829221 1.500 mm 300 ml 25 mm 5 Steckplätze, 1 Flasche, 1 Adapter 1 Stück
15839221 600 mm 110 mL 25 mm 3 Steckplätze, 1 Flasche, 1 Adapter 1 Stück
15879211 1000 mm 190 ml 25 mm 4 Schlitze 1 Stück
15889211 1.500 mm 300 ml 25 mm 5 Schlitze 1 Stück
15889221 1.500 mm 1.000 ml 40 mm 4 Schlitze 1 Stück
15899211 2000 mm 370 mL 25 mm 5 Schlitze 1 Stück
15899221 2000 mm 1300 mL 40 mm 4 Schlitze 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15879221 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 1210K1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus robustem Edelstahl, eignet sich für die Probenahme von frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven Pulvern. Der Sampling Systems™ Edelstahl-Probenehmer mit Entnahmeschlitzen auf mehreren Ebenen eignet sich zum Entnehmen von umfangreichen Proben aus mehreren Schichten eines Behälters.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Querschnitt (Schichtkörper-Probe)
  • Geeignet für die Entnahme von Proben mit großem Volumen
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer mit Schlitz
Material Edelstahl (316L)
Enthält 3 Schlitze
Kapazität (metrisch) 750 mL
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Länge (metrisch) 1000 mm