Learn More
Bochem™ Edelstahl-Mörser
Artikelnummer. 10597692
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10597692
Marke: Bochem™ 8934
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Mörser aus Edelstahl wird mit dem 140 mm langen Bochem™ Stößel (separat erhältlich) zum Zerkleinern oder Mahlen von Komponenten oder Substanzen verwendet.
  • Kapazität 1500 ml
  • Mit Fuß für Stabilität
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Außendurchmesser (metrisch) 180 mm
Material Edelstahl (18/10)
Zur Verwendung mit (Geräte) Bochem™ Stößel 150 mm lang
Enthält Stößel nicht im Lieferumfang enthalten
Typ Mörser