Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Netzhilfsmittel
Artikelnummer. 15809691 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15809691
Marke: Sampling Systems™ A516120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, daher für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet. Sampling Systems™ Edelstahl-Vernetzungswerkzeug eignet sich ideal zum Durchdrücken von Pulvern durch Maschengitter.
  • 316L-Edelstahl
  • Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • Nutfreie Konstruktion
  • Mattierte Oberfläche
Spezifikation
Material Edelstahl (316L)
Ausführung Poliert
Durchmesser (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Griff 160 mm