Learn More
Sampling Systems™ Messkelle aus Edelstahl
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 316L
- Präzise Messung von Pulvern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kelle mit 22 mm Durchmesser und 13 mm Tiefe |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Produkttyp | Messlöffel |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Länge (metrisch) | 193 mm |